Key Documents
MERS00002
Millipore
Voltímetro Millicell ERS-2
The Millicell-ERS (Electrical Resistance System) reliably measures membrane potential & resistance of epithelial cells in culture.
Sinônimo(s):
Voltímetro ERS-2, Voltímetro Millicell
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
fabricante/nome comercial
Millicell®
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O (Sistema de resistência elétrica) Millicell® ERS-2 mede de maneira confiável o potencial de membrana e a resistência de células epiteliais em cultura. Este dispositivo mede quantitativamente a saúde da monocamada celular, além de medir quantitativamente a confluência entre células. Um pélete de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) em cada ponta de eletrodo mede a tensão. Devido ao tamanho pequeno dos eletrodos, é possível medir facilmente a tensão transepitelial e a resistência das células cultivadas nas membranas microporosas. Os acessórios incluem um conjunto de eletrodos (fixo) sobressalente, conjunto de eletrodos ajustáveis e um conjunto de eletrodos especializado para uso com as placas de insertos para cultura celular de 96 poços Millicell.
Características & Benefícios:
- Instrumento portátil que cabe em capelas de fluxo laminar
- As medições não comprometem a esterilidade ou danificam as células na membrana
- Amplamente citado e recomendado em protocolos de cultura de células epiteliais
Aplicações:
Medição de resistência elétrica transepitelial (TEER), avaliação da saúde da monocamada celular, medição quantitativa da confluência
Aplicação
Categoria de pesquisa
Cultura celular
Ligação
Substitui: MERS00001
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Helicobacter pylori HtrA is a new secreted virulence factor that cleaves E-cadherin to disrupt intercellular adhesion.
Hoy, Benjamin, et al.
EMBO Reports, 11, 798-804 (2010)
Arturo Barbachano-Guerrero et al.
The Journal of general virology, 101(5), 484-496 (2020-03-07)
Dengue virus (DENV) causes an estimated 390 million infections worldwide annually, with severe forms of disease marked by vascular leakage. Endothelial cells (EC) are directly responsible for vascular homeostasis and are highly responsive to circulating mediators but are not commonly infected.
Artigos
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.