Key Documents
PBGC07610
Millipore
Discos de ultrafiltração, 10 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 76 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana PES, 10 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Biomax®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
76 mm
área de filtração
41.8 cm2
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
  • As membranas do disco cortado de ultrafiltração em polietersulfona (PES) Biomax® são ideais para a concentração, purificação e dessalinização de proteínas.
  • Otimizadas para concentrar ou dessalinizar soro, plasma ou meios de cultura de tecidos condicionados.
  • Uma ampla gama de tamanhos de poro está disponível para se adequar às necessidades da sua aplicação.
Aplicação
Discos de ultrafiltração, NMW de 10 kDa são adequados para concentração de proteína, purificação ou dessalinização de amostras altamente concentradas, como soro, plasma ou meio de cultura de tecido condicionado a granel. Também são adequados para troca de tampão.
Características e benefícios
  • Oferece discos com uma ampla variedade de tamanhos de poro para atender aos seus requisitos de separação
  • compatíveis com® células agitadas Amicon
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1