Documentos Principais
PLGC02510
Millipore
Discos de ultrafiltração, PM nominal 10 kDa
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de celulose regenerada, 10 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Ultracel®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
4.1 cm2
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: discos de ultrafiltração
Código do filtro: PLGC
Monte a sua célula agitada Amicon com a membrana de sua escolha. Membranas de disco cortado de ultrafiltração estão disponíveis nas versões de celulose regenerada da Ultracel e polietersulfona (PES) da Biomax. As membranas estão disponíveis em vários tamanhos de poro e diâmetros diferentes.
As membranas de celulose regenerada Ultracel são recomendadas para concentrar ou dessalinizar soluções diluídas. A microestrutura hidrofílica e estreita das membranas Ultracel garante a maior retenção possível com a menor adsorção possível de proteínas, DNA ou outras macromoléculas.
As membranas de PES Biomax são recomendadas para concentrar ou dessalinizar volumes maiores de amostras mais concentradas, como soro, plasma ou meios de cultura de tecidos condicionados.
Os discos cortados de PVDF para microfiltração Durapore estão disponíveis com tamanhos de poro de 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm, em diâmetros de 63,5 mm e 75 mm.
Características e benefícios:
•Os diâmetros dos discos podem ser de: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•As membranas Ultracel, Durapore e Biomax estão disponíveis com uma ampla gama de tamanhos de poros para atender às suas necessidades de separação
•Compatíveis com as células agitadas Amicon
Aplicações:
concentração, troca de tampão, dessalinização
Tipo de filtro: Ultrafiltração
Aplicação
NMWL (limite de peso molecular nominal) de 10 kDa, celulose regenerada Ultracel, 25 mm de diâmetro
Ligação
Substitui: 13612
Informações legais
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1