Key Documents
PLAC02510
Millipore
Filtro de membrana de celulose regenerada, 1 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Sinônimo(s):
Ultrafiltration Discs, 1 kDa NMW, Ultrafiltration membrane discs
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Ultracel®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
4.1 cm2
matriz
Ultracel®
tamanho de poro
1 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Aplicação
1 kDa NMWL, Ultracel regenerated cellulose, 25 mm diameter
Informações legais
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1