Documentos Principais
PLHK07610
Millipore
Discos de ultrafiltração, PM nominal 100 kDa
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de celulose regenerada, 100 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
regenerated cellulose membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Ultracel®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
76 mm
área de filtração
41.8 cm2
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
100 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Membranas de ultrafiltração são, em geral, compostas por celulose ou polietersulfona (PES). O material de escolha dependerá em grande parte da compatibilidade da amostra e o tipo de membrana terá um impacto significativo no desempenho. O peso molecular (PM) do macrossoluto a ser retido determina o valor de corte de peso molecular nominal (NMWCO) da membrana. A técnica de diafiltração utiliza membranas de ultrafiltração, em dispositivos centrífugos ou impulsionados por pressão, tais como as células agitadas Amicon® para uma troca de tampão eficiente. As membranas de ultrafiltração são preferíveis em relação aos tubos de diálise, uma vez que elas podem ser usadas tanto para a concentração de amostras quanto para troca de tampão. Isso minimiza as transferências de amostra e reduz a perda destas.
Aplicação
Os discos de ultrafiltração, de peso molecular nominal (NMW) de 100 kDa foram usados:
  • na célula agitada de ultrafiltração da Millipore (MSUC) para conversão de glicose/ácido glicônico (AG) catalisada por glicose oxidase (GO)
  • com as células agitadas da Amicon® modelo 8200 para isolamento de vesículas extracelulares (VEs) microbianas de culturas de grande volume
  • na síntese de nanopartículas do tipo núcleo-casca de óxido de ferro (IONPs) modificadas por polidopamina (pDA)
Ligação
Substitui: 14442AM
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ruihua Li et al.
Chemosphere, 243, 125391-125391 (2019-11-30)
In this study, novel lignin-based flocculant (LBF) was prepared in recycling of papermaking sludge. And LBF combined with polyaluminum chloride (PAC) was used in the coagulation/ultrafiltration combined process. Effects of polymer types, pH and ultrafiltration time on the membrane fouling
Ester Junko Tomotani et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 121-124, 149-162 (2005-05-27)
Glucose oxidase (GO) (EC 1.1.3.4) was used as catalyst for oxidizing glucose into gluconic acid utilizing a 10-mL Bioengineering Enzyme Membrane Reactor or a 400-mL Millipore Stirred Ultrafiltration Cell (MSUC) coupled with a Millipore UF membrane (cutoff of 100 kDa)
Nimisha Singh et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-01-27)
Polydopamine (pDA)-modified iron oxide core-shell nanoparticles (IONPs) are developed and designed as nanovectors of drugs. Reactive quinone of pDA enhances the binding efficiency of various biomolecules for targeted delivery. Glutathione disulfide (GSSG), an abundant thiol species in the cytoplasm, was