Documentos Principais
PBHK06210
Millipore
Discos de ultrafiltração, PM nominal 100 kDa
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Sinônimo(s):
Filtro de membrana PES, 100 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Biomax®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
63.5 mm
área de filtração
28.7 cm2
tamanho de poro
100 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: discos de ultrafiltração
Código do filtro: PBHK
Monte a sua célula agitada Amicon com a membrana de sua escolha. Membranas de disco cortado de ultrafiltração estão disponíveis nas versões de celulose regenerada da Ultracel e polietersulfona (PES) da Biomax. As membranas estão disponíveis em vários tamanhos de poro e diâmetros diferentes.
As membranas de celulose regenerada Ultracel são recomendadas para concentrar ou dessalinizar soluções diluídas. A microestrutura hidrofílica e estreita das membranas Ultracel garante a maior retenção possível com a menor adsorção possível de proteínas, DNA ou outras macromoléculas.
As membranas de PES Biomax são recomendadas para concentrar ou dessalinizar volumes maiores de amostras mais concentradas, como soro, plasma ou meios de cultura de tecidos condicionados.
Os discos cortados de PVDF para microfiltração Durapore estão disponíveis com tamanhos de poro de 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm, em diâmetros de 63,5 mm e 75 mm.
Características e benefícios:
•Os diâmetros dos discos podem ser de: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•As membranas Ultracel, Durapore e Biomax estão disponíveis com uma ampla gama de tamanhos de poros para atender às suas necessidades de separação
•Compatíveis com as células agitadas Amicon
Aplicações:
concentração, troca de tampão, dessalinização
Tipo de filtro: Ultrafiltração
Aplicação
NMWL (limite de peso molecular nominal) de 100 kDa, Biomax de polietersulfona, 63,5 mm de diâmetro
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1