Merck
Todas as fotos(7)
Key Documents
MMHVWP124
Millipore
Unidade de filtração Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, white filter, volume 100 mL
Sinônimo(s):
Dispositivo de filtração por membrana estéril para teste de biocarga
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
Nível de qualidade
Agency
EP, USP, JP
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 24
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
diâmetro do filtro
49 mm
capacidade do funil
100 mL
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® System
Descrição geral
O funil MILLIFLEX OASIS® 100 mL é uma unidade de filtração irradiada, pronta para uso e com feixe eletrônico que combina um funil e um filtro de membrana em um único dispositivo, que oferece uma solução completa para teste de biocarga. A unidade de filtro é feita de copolímero de estireno butadieno e a membrana branca e lisa é feita de fluoreto de polivinilideno (PVDF) com tamanho de poro de 0,45 μm e 49 mm de diâmetro. O filtro de membrana MILLIFLEX OASIS® possui quase o dobro da área de superfície das membranas padrão, possibilitando uma filtração mais rápida, e o funil pode ser facilmente desconectado da membrana, sem o uso de nenhuma ferramenta. O formato convexo do filtro de membrana após a filtração demonstra sua integridade e impede que bolhas de ar fiquem presas quando colocadas no meio de cultura.
O filtro de membrana PVDF tem uma ampla compatibilidade química e baixa ligação às proteínas.
O recurso MILLIFLEX PROTACT® protege suas amostras contra contaminação secundária e torna o contato membrana-ágar ideal, fornecendo os resultados mais confiáveis. O recurso de filtro de membrana vedado patenteado evita o fenômeno de derivação frequentemente encontrado em outros sistemas de filtragem, garantindo uma leitura robusta.
O recurso MILLIFLEX AZURE® combina funil transparente e indicadores de nível de enchimento em todos os lados para um preenchimento fácil de qualquer ângulo. O design inovador do conjunto da unidade de filtração impede qualquer vazamento ou derivação da amostra da membrana para garantir que o volume de amostra correto seja filtrado.
O recurso MILLIFLEX® RACK&STACK também inclui uma tampa travada para transporte e incubação seguros.
Aplicação
O funil de 100 mL Milliflex Oasis® com membrana PVDF é usado no teste de biocarga. O filtro PVDF tem uma ampla compatibilidade química e foi projetado para amostras contendo agentes antimicrobianos. É amplamente utilizado nos setores farmacêutico, cosmético e cervejeiro.
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany