Key Documents
XX4002500
Millipore
Suporte de filtro para tubulação de gás, 25 mm, aço inoxidável
Gas Line Filter Holder, 25mm, stainless steel
Sinônimo(s):
Suporte de filtro de aço inoxidável
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel holder (for filter)
Nível de qualidade
técnica(s)
pressure filtration: suitable
diâmetro do filtro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
diam. do pré-filtro
22 mm , thick depth prefilter
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Gas Line Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplique uma pulverização em jato concentrado de solvente ultralimpo de solução de enxágue nas superfícies que precisam de lavagem. Basta conectar o dispensador FilterJet a um recipiente de dispensação para garantir que o solvente ou outro líquido seja imediatamente filtrado antes da dispensação.
Aplicações: Filtração de solvente antes da análise de contaminação, enxágue com solvente das peças usinadas e dos recipientes de coleta
XX6702500 Dispensador de solvente FilterJet
Peças sobressalentes
XX6702501 Conjunto de manoplas e válvulas
XX6702502 Vedações de válvula, PTFE
XX6702506 Mangueira de pressão com adaptadores padrão NPT de 1/4 de pol., PE
XX6702507 adaptador de tubo, 1/4 de pol. NPTM para tubo de 1/4 de pol.
XX6702508 Mangueira, D.E. de 6 mm × 3 m, polipropileno
XX6702RK Kit de peças sobressalentes para o dispensador de solvente FilterJet
XX4002500 Suporte de filtro do gasoduto, 25 mm, aço inoxidável
XX40025RK Kit de peças sobressalentes para o suporte de filtro
Acessórios
XX6700P05 Recipiente de pressão de dispensação, 5 l
YY1301015 Manômetro, 0-7 bar
YY2029348 Válvula esfera, NPTF de 1/4 de pol., aço inoxidável
XX6700030 Bico de liberação rápida e acoplamento, NPTM 1/4 de pol.
Princípio
Pressão
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Protocolos
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser