XX5004700
Aerosol Standard Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Standard Filter Holder, 47mm, stainless steel
Sinônimo(s):
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Nível de qualidade
Comprimento
17.8 cm
Diâmetro
6.9 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
11 mm O.D. inlet hose connector
11 mm O.D. inlet/outlet connection (threaded for flow-limiting orifices)
outlet connection (Closed system; with inlet dispersion chamber)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Aerosol Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Princípio
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13