XX5004710
Aerosol Open Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Open Filter Holder, 47mm, stainless steel
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Nível de qualidade
Comprimento
10.2 cm
Diâmetro
6.9 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
11 mm O.D. full-area inlet (for open atmosphere sampling)
11 mm O.D. threaded outlet (for flow-limited orifices)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Aerosol Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Princípio
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13