BCR723
Road dust (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
BCR723
BCR723
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Ross A Sutherland
Analytica chimica acta, 582(2), 201-207 (2007-03-28)
BCR-723 is the only environmental certified reference material for platinum-group elements (PGEs) Pt, Pd and Rh. It has been an integral component of quality control/quality assurance procedures in environmental laboratories measuring PGEs, since 2001. Here, we present an extensive quantitative