Documentos Principais
PD20047S5
Millipore
Placa de Petri com Petri-Pad
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (600 units), For microbial analysis
About This Item
Código UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiais
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Petri-Pad
embalagem
pkg of (600 units)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
cor
clear
entrada
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type beverage(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
(Beverages, Water)
compatibilidade
Membrane filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As placas de Petri (47 mm) com Petri-Pad absorvente são unidades de plástico descartáveis de uso único para cultura de microrganismos capturados por meio de filtração por membrana. Este produto funciona em combinação com nosso portfólio de ampolas de meios de 2 ml que variam de meios para leveduras e bolores a meios para contagem total, e para detecção e contagem de microrganismos específicos, como E. coli. A capacidade de absorção do Petri-Pad é de 1,8 a 2,2 ml.
Aplicação
A placa de Petri com Petri-Pad é usada para cultura de microrganismos capturados em um filtro de 47 mm por meio de filtração por membrana. É adequada para teste de biocarga em bebidas e água.
Informações legais
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany