Documentos Principais
PD20047S0
Millipore
Placa de Petri com Petri-Pad
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (150 units), For microbial analysis using 2 ml liquid medium
Sinônimo(s):
Placa de Petri com pad para filtração por membrana de microrganismos
About This Item
Código UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiais
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
Petri-Pad
embalagem
pkg of (150 units)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
cor
clear
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
aplicação(ões)
bioburden testing
(Beverages, Water)
compatibilidade
Membrane filtration
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
As placas de Petri (47 mm) com Petri-Pad absorvente são unidades de plástico descartáveis de uso único para cultura de microrganismos capturados por meio de filtração por membrana. Este produto funciona em combinação com nosso portfólio de ampolas de meios de 2 ml que variam de meios para leveduras e bolores a meios para contagem total, e para detecção e contagem de microrganismos específicos, como E. coli. As placas de Petri estão disponíveis em mangas de 25 placas e a capacidade de absorção da placa de Petri é de 1,8-2,2 ml.
Aplicação
As placas de Petri com blocos absorventes são ideais para uso em microrganismos de cultura obtidos após a filtração por membrana. Elas podem auxiliar nos testes de carga biológica de bebidas e água e na análise microbiológica geral.
Características e benefícios
  • Bordas quadradas para abertura com uma das mãos
  • Facilmente empilhável
  • Tampas encaixáveis para evitar a desidratação dos meios
Informações legais
Petri-Pad is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany