Key Documents
PD2004700
Millipore
Placa de Petri
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
About This Item
Código UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiais
clear device
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
embalagem
plate of 150 ×
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
entrada
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A placa de Petri é uma unidade plástica descartável, de uso único, para ser usada na cultura de microrganismos. Elas são placas de Petri de 47 mm, moldadas assepticamente por injeção para uso com meio de ágar sólido
Aplicação
A placa de Petri é uma unidade plástica descartável, de uso único, para uso com ágar fundido e para ser usada na análise microbiológica de cerveja, água engarrafada, cidra, isotônicos, vinhos etc.