Key Documents
PDMA04700
Millipore
Placa PetriSlide
47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration.
About This Item
Código UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiais
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
embalagem
plate of 100
fabricante/nome comercial
Petrislides
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Diâmetro
47 mm
entrada
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A lâmina de Petri para análise de contaminação inclui uma tampa transparente que permite o exame microscópico sem remoção. A base retangular possui cantos arredondados para montagem na platina do microscópio. A lâmina de Petri com almofada absorvente é uma unidade plástica descartável de uso único para ser utilizada na cultura de microrganismos que foram capturados em um filtro de 47 mm pelo método de filtração por membrana.
Aplicação
A lâmina de Petri com almofada absorvente é uma unidade plástica descartável de uso único para ser utilizada em análises microbiológicas de cerveja, água engarrafada, cidra, bebidas esportivas, vinhos, etc.