Documentos Principais
PD1504700
Millipore
PetriSlides
For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units)
Sinônimo(s):
Placa de Petri para filtração por membrana
About This Item
Código UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiais
cellulose membrane
clear device
polystyrene slide
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Petrislides
embalagem
pkg of (100 units)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
entrada
sample(s) (environmental)
aplicação(ões)
bioburden testing
(Beverages, Water)
compatibilidade
Membrane filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os PetriSlides são dispositivos transparentes adequados para a análise de contaminação microbiana. Eles são uma alternativa às placas de Petri de tamanho padrão e são compatíveis com filtros de membrana. Os PetriSlides mantêm os filtros firmemente no lugar. Sua tampa transparente permite a análise microscópica. A sua base retangular com cantos arredondados facilita a montagem na platina do microscópio.
Aplicação
Os PetriSlides são usados para analisar contaminações microbiológicas em amostras de água e bebidas. Eles são recipientes de armazenamento e análise para filtros de teste.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.