AABP02500
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,8 μm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Sinônimo(s):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 µm pore size
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Nível de qualidade
descrição
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore™
Millipore
Parâmetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
4%
cor
black
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- to place retina samples before immunofluorescence staining
- in microelectrode array stimulation and recording
- in patch-clamp recording studies
Características e benefícios
- Applicable for biological and environmental monitoring.
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3