Documentos Principais
M00PMCB24
Millipore
Caldo m-ColiBlue24
ready-to-use, suitable for microbiology, for Escherichia spp., for coliforms
Sinônimo(s):
Caldo EC, caldo para coliformes
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pack of 50 tests
capacidade
2 mL
filling volume
2 mL
cor
blue
entrada
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
compatibilidade
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia spp.
coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
O caldo m-ColiBlue24® permite a detecção simultânea de bactérias coliformes totais e Escherichia coli (E. coli) em amostras de água em até 24 horas. Um indicador enzimático no meio faz com que as colônias de coliformes totais não fecais cultivadas no meio m-ColiBlue24® fiquem vermelhas, ao passo que as colônias de E. coli (coliformes fecais) ficam azuis. A seletividade do indicador enzimático elimina a necessidade de confirmação. As baixas taxas de falsos positivos e falsos negativos permitem a detecção de pelo menos 95% de todas as E. coli. O caldo m-ColiBlue24® aumenta a taxa de crescimento das bactérias coliformes. Inibidores especiais no meio minimizam de modo eficaz o crescimento de bactérias não coliformes.
Aplicação
O caldo m-Coliblue24® é usado para o monitoramento de água potável, águas residuais e outros tipos de água usando um período de incubação de 24 horas. Ele também pode ser usado para detectar coliformes em outros tipos de água—engarrafada, de superfície, subterrânea, de poço, recreativa (água doce ou marinha), além de água de processos para o processamento químico ultrapuro.
Características e benefícios
  • Meios líquidos prontos para uso em ampola resolvem diversos problemas nos laboratórios de microbiologia, nos quais o tempo, equipamentos e funcionários treinados frequentemente são escassos.
  • Estão disponíveis em ampolas de plástico de 2 mL, para teste único e convenientes, eliminado a manipulação de ampolas de vidro e evitando o desperdício e deterioração associados aos meios embalados a granel.
Especificações
Aprovado pela agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA)
Temperatura de incubação: 35 °C ± 0,5
Tempo de incubação: 24 horas
Nota de análise
A E. coli forma colônias azuis. Outros coliformes formarão colônias vermelhas. Todas as outras cores são bactérias não coliformes.
Microrganismos-alvo: Coliformes totais e E. coli
Organismos para CQ
E. cloacae (ATCC 23355)
E. coli (ATCC 25922)
K. pneumoniae (ATCC 13883)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
m-ColiBlue24 is a registered trademark of Hach Company
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
A guide to the laboratory diagnosis and control of infection
Cruickshank R et al.
Medical Microbiology, 196-202 (1975)
Manafi M
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology, 196, 196-233 (2011)