17162
m-Endo Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Membrane Endo Broth
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
basic fuchsin, 1 g/L
dipotassium phosphate, 7 g/L
lactose, 25 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium sulfite, 2.5 g/L
yeast extract, 6 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Aplicação
Nota de preparo
Caution: Basic fuchsin is a potential carcinogen and care should be taken to avoid inhalation of the powdered dye and contamination of the skin.
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?