FALP04700
Filtro de membrana Fluoropore®
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 1,0 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
Parâmetros
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
≥100 μm
extraíveis gravimétricos
≤0.5%
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
ponto de bolha
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Clarificação de ácidos, bases e solventes
- Filtração ou ventilação de gases
- Espectroscopia UV
- Monitoramento de partículas
- Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Análise de microplásticos
Características e benefícios
- As membranas Fluoropore® apresentam consistência e proporcionam ampla compatibilidade química.
- Inerte biológica e quimicamente.
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão.
- Disponível para filtração de amostras aquosas e à base de compostos orgânicos.