Documentos Principais
JAWP04700
Millipore
Filtro de membrana Omnipore
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 1,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Omnipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
85 μm
tamanho de poro
1.0 μm pore size
80 % porosity
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: JAWP
Nossa membrana Fluoropore® é uma membrana hidrofóbica de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) ligada a um suporte de polietileno de alta densidade para melhorar as características de manuseio do filtro para aplicações normais. As membranas Fluoropore oferecem ampla compatibilidade química, altas taxas de vazão e consistência. (Observe que os itens do catálogo com "FHUP" não são laminados, ou seja, são produzidos sem suporte).
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão
- Opções hidrofóbica e hidrofílica de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e à base de compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento de ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e solução alcalina
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
  • Filtração de soluções aquosas
  • Clarificação de soluções ácidas e alcalinas
  • Filtração de fase móvel de HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Análise de microplásticos
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany