20254-U
ORBO™ 101 Carbotrap® B (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 70 mm, pkg of 25 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Carbotrap® Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,W,W separators
Nível de qualidade
linha de produto
ORBO™
composição
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 101
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 70 mm
Matriz
Carbotrap® B Graphitized Carbon Black (GCB) (20/40)
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)