29752-U
Carbotrap® 349 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
Carbotrap® 349
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carbotrap® 349,
sustainability
Greener Alternative Product
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)