29533-U
Carbotrap® 349 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carbotrap® 349, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Materiais
glass TD tube
Agency
EPA IP-1B
NIOSH 2549
descrição
Sealed with TDS³ Storage Container
linha de produto
Carbotrap®
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Carbopack™ Y graphitized carbon black (GCB)
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® 349 (Packed with Carbopack Y, Carbopack B, & Carboxen 1003)
Carboxen® 1003 carbon molecular sieve (CMS)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)