20380-U
Empty Tube for Thermal Desorption
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, pkg of 3 ea
Sinônimo(s):
Empty Sampling Tube with Frit for Dynatherm™ TDUs, Glass, 6mm OD x 4.5" x 4mm ID, pk 3
About This Item
Produtos recomendados
product name
Empty Tube for Thermal Desorption, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., pkg of 3 ea
Materiais
glass TD tube
Nível de qualidade
Características
fritted
embalagem
pkg of 3 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × C
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Dynatherm™ ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Air Tube Desorber or DMP-16
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)