406OA-05A
Human Osteoblasts-Osteoarthritis: HOb-OA, adult
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human bone (osteoarthritic)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
osteoblast
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
arthritis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Human Osteoblasts-Osteoarthritis, HOb-OA, are isolated from bone of patients with osteoarthritis (OA) and provide an excellent model system to study the patophisiology of that disease in vitro, including matrix mineralization, effects of inflammatory mediators and bone morphogenic proteins, physiological control of bone remodeling and regulation of bone metabolism.
Characterization: Positive for bone mineralization.
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Nota de preparo
- 2nd passage, >500,000 cells in Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 10 doublings
Rotina de subcultura
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.