P1767
Hidróxido de potássio
≥85% KOH basis, pellets, white
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Ensaio
≥85% KOH basis
Formulário
pellets
Impurezas
≤2.0% K2CO3
cor
white
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
pf
361 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
KOH has been used for adjusting pH during the preparation of the following:
- Murashige and Skoog (MS) agar plates
- MS liquid medium
- MES ((2-(N-morpholino)-ethanesulfonic acid hydrate) solution
- microtubule stabilizing buffer (MTSB)
- 4% paraformaldehyde fixative (PFA)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for all Ficin products.
This procedure may be used for all Ficin products.