22992
Oxiclear™ Disposable Oxygen/Moisture Trap
1/8 in. fitting
Sinônimo(s):
DISPOSABLE PURIFIER 1/8 EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Produtos recomendados
conector
1/8 in. fitting
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
Dimensions:
- Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
Informações legais
Oxiclear is a trademark of Labclear
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Catalysis in flow: the practical and selective aerobic oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Zotova, Natalia, et al.
Green Chemistry, 12, 2157-2163 (2010)