Documentos Principais
22993
Supelco
Oxiclear Disposable Oxygen/Moisture Trap
1/4 in. fitting
Sinônimo(s):
DISPOSABLE PURIFIER 1/4 INCH EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
conector
1/4 in. fitting
Descrição geral
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
  • Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
Informações legais
Oxiclear is a trademark of Labclear
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3