22284
Push Button Valve
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
PTFE Mininert valve
embalagem
pkg of 1 ea
1 ea of
fabricante/nome comercial
654050
VICI Precision Sampling
compatibilidade
for use with VICI Series C and D Pressure-Lok syringes
Categorias relacionadas
Descrição geral
This Mininert valve will attach to your syringe and provide sample storing capability. It features push-button operation and an all-PTFE body with a stainless steel miniature valve stem.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)