Key Documents
224391
Sigma-Aldrich
Propylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
n-Propylmagnesium chloride, Chloropropylmagnesium
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
102.85
Beilstein:
3600246
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
densidade
0.827 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h1,3H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
AMXVKMXLDJXAPM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Propylmagnesium chloride solution can be used as a Grignard reagent:
  • For the determination of analytes via derivatization reaction.
  • To synthesize alkyl naphthyl ketones from naphthonitriles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)