Documentos Principais
738557
Sigma-Aldrich
Platinum on graphitized carbon
greener alternative
extent of labeling: 40 wt. % loading
Sinônimo(s):
40% Pt on Vulcan XC72, 40% Pt/Vulcan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pt
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
40 wt. % loading
tamanho de partícula
<5 nm (Pt)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Platinum on graphitized carbon (40% Pt/Vulcan XC72) is a high surface area material that is used as an electrocatalyst for the development of electrolytic fuel cells and direct methanol fuel cells. It can also be used in the formation of a non-enzymatic sensor for the oxidation of glucose.
Outras notas
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Oxygen reduction on a high-surface area Pt/Vulcan carbon catalyst: a thin-film rotating ring-disk electrode study
Paulus UA, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 495(2), 134-145 (2001)
Artigos
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
738557-1G4061832883809