227757
Paládio/carbono
sulfided, extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support, (wet)
Sinônimo(s):
Pd/C
Formulário
(wet)
contém
≤50% water
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon, wet support
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reação de Stille
- Reações de hidrogenação
- Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura e Heck-Mizoroki
- Reações de desoxigenação
- Reações de oxidação
- Reações de acoplamento
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?