905356
Rh2(R-PTAD)4
Sinônimo(s):
Tetrakis[(R)-(-)-(1-adamantyl)-(N-phthalimido)acetato]dirhodium(II)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder or crystals
pf
>300 °C
InChI
1S/4C20H21NO4.2Rh/c4*22-17-14-3-1-2-4-15(14)18(23)21(17)16(19(24)25)20-8-11-5-12(9-20)7-13(6-11)10-20;;/h4*1-4,11-13,16H,5-10H2,(H,24,25);;/q;;;;2*+2/p-4/t4*11-,12+,13-,16-,20?;;/m0000../s1
chave InChI
SGEDWOHAUXKUGM-VMLWFVNWSA-J
Aplicação
Outras notas
Asymmetric Synthesis of Tropanes by Rhodium-Catalyzed [4 + 3] Cycloaddition
Asymmetric [4 + 3] Cycloadditions between Vinylcarbenoids and Dienes: Application to the Total Synthesis of the Natural Product (−)-5-epi-Vibsanin E
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)