905321
Rh2(R-TCPTAD)4
Sinônimo(s):
Davies dirhodium catalyst
Formulário
powder, crystals or chunks
Aplicação
This dirhodium catalyst developed by the Davies lab can form C-C bonds at the most accessible tertiary C-H position with control of both regioselectivity and absolute configuration.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Nature, 551(7682), 609-613 (2017-11-21)
The synthesis of complex organic compounds usually relies on controlling the reactions of the functional groups. In recent years, it has become possible to carry out reactions directly on the C-H bonds, previously considered to be unreactive. One of the