276707
Paládio/carbono
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
Sinônimo(s):
Pd/C
About This Item
Produtos recomendados
contém
~50% water
Nível de qualidade
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Criegee Mechanism For Ozonolysis
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
matriz
activated carbon, wet support
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reação de Stille
- Reações de hidrogenação
- Reações de acoplamento cruzado Suzuki-Miyaura e Heck-Mizoroki
- Reações de desoxigenação
- Reações de oxidação
- Reações de acoplamento
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?