Documentos Principais
637807
Sigma-Aldrich
Isovanillin-2,5,6-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde-2,5,6-d3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D3H5O3
Número CAS:
Peso molecular:
155.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
pf
113-115 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(C=O)c([2H])c(O)c1OC
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2D,3D,4D
chave InChI
JVTZFYYHCGSXJV-NRUYWUNFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)