676322
(S)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
(2S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D -18.5°, c = 1 in chloroform
pf
121-125 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m0/s1
chave InChI
GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?