36323
(S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Oxo-L-pipecolic acid, (S)-2-Piperidone-6-carboxylic acid, L-Pyrohomoglutamic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
143.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Impurezas
≤5.0% water
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c8-5-3-1-2-4(7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1
chave InChI
FZXCPFJMYOQZCA-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
(S)-6-Oxo-2-piperidinecarboxylic acid can be used as a reactant to synthesize:
- Functionalized β-lactam N-heterocycles via carboxymethylproline synthase catalyzed cyclization reactions. Pro-(S)-C5 branched [4.3.1] aza-amide bicycles as potential inhibitors for FK506-binding proteins.
- Ethyl (S)-2-(6-oxopiperidin-2-yl)acetate, which is reduced using LiBH4 to produce optically pure hydroxymethyl lactams.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Rational Design and Asymmetric Synthesis of Potent and Neurotrophic Ligands for FK506-Binding Proteins (FKBPs)
Pomplun S, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(1), 345-348 (2015)
Preparation of optically pure ω-hydroxymethyl lactams
Huang S-B, et al.
Synthetic Communications, 19(20), 3485-3496 (1989)
Carboxymethylproline synthase catalysed syntheses of functionalised N-heterocycles
Hamed RB, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(9), 1413-1415 (2010)