656364
(S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Nipecotic acid
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D 3.0 to 6.5°, c = 1 in H2O
pf
254 °C (dec.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
chave InChI
XJLSEXAGTJCILF-YFKPBYRVSA-N
Informações sobre genes
rat ... Slc6a1(79212)
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?