656356
(R)-(–)-3-Piperidinecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
(R)-(–)-Nipecotic acid
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D −5°, c = 1 in H2O
pf
251-255 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
chave InChI
XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
mouse ... Slc6a1(232333)
rat ... Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?