15518
Boc-Inp-OH
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid, Boc-isonipecotic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-8(5-7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?