Documentos Principais
391131
Sigma-Aldrich
3-Azetidinecarboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
286 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CNC1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
chave InChI
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Azetidine and its derivatives are valuable compounds in pharmaceutical and agrochemical research.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Weed Sci., 38, 315-315 (1990)
G Johnson et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 233-241 (1992-01-24)
3-Carboxy-3,4-dehydropyrrolidine was found to bind with affinity equal to that of glycine in a [3H]strychnine binding assay. Simple substitution of the 1-, 2-, 4-, or 5-position resulted in marked loss of affinity. A decline in affinity was also found upon