Key Documents
739073
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)azetidine
Sinônimo(s):
3-(Boc-amino)azetidine, tert-Butyl 3-azetidinylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
Nível de qualidade
pf
63-72 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
chave InChI
NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)