Documentos Principais
732265
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18N2O2
Peso molecular:
186.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n/D 1.4691
densidade
1.0234 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CN)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
chave InChI
XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)