About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
109.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
85-90 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC1CNC1
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
chave InChI
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Organic Process Research & Development, 10, 803-803 (2006)