Key Documents
792586
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
241.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
índice de refração
n20/D 1.474
densidade
1.052 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(N(C1)CC1=CC(OCC)=O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-5-16-10(14)6-9-7-13(8-9)11(15)17-12(2,3)4/h6H,5,7-8H2,1-4H3
chave InChI
WYWJZDFQQJTRDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Building block used as a precursor to the synthesis of thia and oxa-azaspiro[3.4]octanes. As reported in the Carreira lab, the product can readily undergo [3+2] cycloadditions with dipolariphiles to generate a series of small-ring spirocycles.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.