Documentos Principais
1.05744
Supelco
Placas de PLC, sílica-gel 60 F, 0,5 mm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Sinônimo(s):
Placas de PLC sílica gel 60 de alta eficiência
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 20 plates
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
espessura da camada
0.5 mm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
20-40 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
20 Placas de vidro 20 × 20 cm
As placas de cromatografia em camada preparativa (PLC) permitem aos usuários separar amostras que variam muito em tamanho – desde gramas até miligramas. Disponíveis com ou sem um indicador de fluorescência, as placas de PLC têm 0,5 mm de espessura. Elas também usam nossa mesma tecnologia comprovada de ligação a sílica que as placas analíticas de cromatografia em camada delgada (TLC). Para isolar a substância por extração, basta que os usuários raspem o ponto da camada.
Aplicação
  • Um método de HPTLC ecológico e econômico para quantificação do medicamento antiviral da COVID-19 e medicamentos coadministrados em plasma humano enriquecido: Essa pesquisa desenvolveu um método de cromatografia em camada fina de alto desempenho ecologicamente correto para analisar medicamentos antivirais para COVID-19 juntamente com outros medicamentos em amostras de plasma humano, demonstrando o uso eficaz de placas de sílica gel 60 F254 para aplicações clínicas (Ghozzy et al., 2024).
  • Desenvolvimento e validação de método de cromatografia de camada fina de alto desempenho com indicação de estabilidade para determinação quantitativa de cloridrato de tetraciclina em ingrediente farmacêutico ativo (IFA) e suas formas farmacêuticas: Este estudo valida um método robusto de HPTLC usando placas de sílica gel 60 F254 para determinar concentrações de cloridrato de tetraciclina em formas farmacêuticas, auxiliando na estabilidade do medicamento e no controle de qualidade (Gashaw et al., 2024).
  • Método robusto de cromatografia de camada fina de alto desempenho (HPTLC) para avaliação da estabilidade e quantificação simultânea de epigalocatequina-3-galato e ácido rosmarínico em nanopartículas baseadas em lipídios e matrizes biológicas: Esta publicação discute uma técnica confiável de HPTLC para analisar amostras biológicas complexas e nanopartículas lipídicas, destacando a versatilidade das placas de sílica gel 60 F254 na pesquisa de nanomedicina (Koli et al., 2024).
  • Desenvolvimento e validação de um método de cromatografia em camada fina de alto desempenho para a determinação simultânea de amoxicilina e combinações de ácido clavulânico em formas farmacêuticas de comprimidos: A pesquisa apresenta um método validado de HPTLC para a detecção simultânea de amoxicilina e ácido clavulânico em formas de comprimido, utilizando placas de sílica gel 60 F254 para análise farmacêutica (Asres et al., 2023).
  • Análise simultânea do levamisol com triclabendazol em produtos farmacêuticos por meio do desenvolvimento de técnicas cromatográficas de TLC e HPLC-PDA e sua avaliação verde usando os métodos GAPI e AGREE: Este estudo fornece um método analítico utilizando placas de sílica gel 60 F254 para analisar levamisol e triclabendazol, avaliando o impacto ambiental das técnicas cromatográficas empregadas (Attia et al., 2023).
Ligação
Substitui: 5744-7; 5744
Nota de análise
Espessura da camada: 360-530 µm
Desvio de espessura de camada por placa: ≤ 80 µm
Testes cromatográficos:
teste de cor
Valores de hRf
- bleu vif organol, teste de cor, lipófilo:
17-23
- Ceres preto G, teste de cor, lipófilo: 40-46
- ceres violeta brn, teste de cor, lipófilo: 58-65
Valor típico determinado em uma placa condicionada
Eluente: tolueno (umidade rel. 45%)