Key Documents
Z292966
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05626.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
10 cm × 20 cm
espessura da camada
250 μm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Informações legais
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)