610018
Avanti
O-rings for Extruder
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
O-rings for Extruder, O-rings for Mini-Extruder (2)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Replacement Part for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O-rings for extruder serves to support the internal membrane and prevents leakage from the filter.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Os clientes também visualizaram
Small-volume extrusion apparatus for preparation of large, unilamellar vesicles
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1061(2), 297-303 (1991)
Liposome Preparation for the Analysis of Lipid-Receptor Interaction and Efferocytosis
Current Protocols in Immunology, 120(1), 14-44 (2018)